Få mere at vide
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir hydrate |
| CAS | 206184-49-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H16N5O5P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GS 1278 hydratePMPA hydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM) |
| SMIL | C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.23 |
| Show More |