Få mere at vide
Tenofovir Disoproxil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486326 100 mg
16481706 500 mg
16461106 200 mg
16452007 50 mg
16445858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13782A
MedChemExpress Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir Disoproxil
Fysisk form Solid
CAS 201341-05-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H30N5O10P
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Bis(POC)-PMPA GS 4331
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (73.16 mM)
SMIL O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O
Molekylvægt (g/mol) 519.44
Formel vægt 519.44
Procent renhed 99.84%