Få mere at vide
Tenofovir Disoproxil Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir Disoproxil Fumarate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 635.184 |
| Procent renhed | >95% |