Få mere at vide
Tenofovir Disoproxil Fumarat, Mikromol™
Artikelnummer. 17964326
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17964326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17964326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tenofovir Disoproxil Fumarat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir Disoproxil Fumarate
CAS 202138-50-9
Analyt- eller komponentnavne Tenofovir Disoproxil Fumarate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tenofovir Disoproxil Fumarate, 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), (R)-5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), GS 4331-05, PMPA Prodrug, Tenfovir disoproxil fumarate, Tenofovir DF, Tenofovir disoproxil fumarate, Virea, Viread, BPPF
InChI formel InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
SMIL CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)fosforyl]oxymethylpropan-2-ylcarbonat; (E)-men-2-enedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 635.51
Mængde 100 mg
Formel vægt 635,184 g/mol