Få mere at vide
Tenofovirdisoproxilfumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15688725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15688725 25 g 25g
15668725 1 g 1g
15678725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15688725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461250250
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202138-50-9
Molekylær formel C19H30N5O10P·C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 635.51
InChI nøgle VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Synonym tenofovir disoproxil fumarate, viread, tenofovir df, unii-ott9j7900i, tenofovir disoproxil fumarate usan, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine, fumarate, r-5-2-6-amino-9h-purin-9-yl-1-methylethoxy methyl-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis 1-methylethyl ester, 5-oxide, e-2-butenedioate 1:1, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate 1:1
PubChem CID 6398764
ChEBI CHEBI:63718
IUPAC navn [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethylpropan-2-ylcarbonat; (E)-but-2-endiosyre
SMIL CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(COC(C)CN1C=NC2=C1N=CN=C2N)OCOC(=O)OC(C)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir disoproxil fumarate
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >10 mg/ml.
Formel vægt 635.51
Procent renhed 98%