Få mere at vide
Tenofovirdisoproxilfumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15678725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15678725
Brand: Thermo Scientific Acros 461250050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202138-50-9
Molekylær formel C19H30N5O10P·C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 635.51
InChI nøgle VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Synonym tenofovir disoproxil fumarate, viread, tenofovir df, unii-ott9j7900i, tenofovir disoproxil fumarate usan, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine, fumarate, r-5-2-6-amino-9h-purin-9-yl-1-methylethoxy methyl-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis 1-methylethyl ester, 5-oxide, e-2-butenedioate 1:1, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate 1:1
PubChem CID 6398764
ChEBI CHEBI:63718
IUPAC navn [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(propan-2-yloxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethylpropan-2-ylcarbonat; (E)-but-2-endiosyre
SMIL CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(COC(C)CN1C=NC2=C1N=CN=C2N)OCOC(=O)OC(C)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir disoproxil fumarate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: >10 mg/mL.
Formel vægt 635.51
Procent renhed 98%
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.