Få mere at vide
Tenofovir Dibenzyloxy Isopropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30426391
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30426391 25 mg -
30412818 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01854525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1391052-09-7
Molekylær formel C27H32N5O6P
Molekylvægt (g/mol) 553.55
Synonym [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Dibenzyl Ester
IUPAC navn propan-2-yl N-[9-[(2R)-2-[bis(phenylmethoxy)fosforylmethoxy]propyl]purin-6-yl]carbamat
SMIL CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H32N5O6P/c1-20(2)38-27(33)31-25-24-26(29-17-28-25)32(18-30-24)14-21(3)35-19-39(34,36-15-22-10-6-4-7-11-22)37-16-23-12-8-5-9-13-23/h4-13,17-18,20-21H,14-16,19H2,1-3H3,(H,28,29,31,33)/t21-/m1/s1
Formel vægt 553.209