missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir Bis(L-alanine Isopropyl Ester) Amide, TRC

Artikelnummer. 30424065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424065 50 mg
30422803 100 mg
30416506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01856550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1883563-86-7
Molekylær formel C21H36N7O6P
Molekylvægt (g/mol) 513.53
Synonym N,N′-[[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphinylidene]bis-L-Alanine 1,1′-Bis(1-methylethyl) Ester
IUPAC navn propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-[[(2S)-1-oxo-1-propan-2-yloxypropan-2-yl]amino]phosphoryl]amino]propanoate
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)N[C@@H](C)C(=O)OC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenofovir Bis(L-alanine Isopropyl Ester) Amide
InChI formel InChI=1S/C21H36N7O6P/c1-12(2)33-20(29)15(6)26-35(31,27-16(7)21(30)34-13(3)4)11-32-14(5)8-28-10-25-17-18(22)23-9-24-19(17)28/h9-10,12-16H,8,11H2,1-7H3,(H2,22,23,24)(H2,26,27,31)/t14-,15+,16+/m1/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 513.2465
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.