missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir Alafenamide, TRC

Artikelnummer. 30012234
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012234 100 mg
30009244 25 mg
30004441 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT018555100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 379270-37-8
Molekylær formel C21 H29 N6 O5 P
Molekylvægt (g/mol) 476.47
Synonym N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, GS 7340, Tenofovir Alafenamide
IUPAC navn propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenofovir Alafenamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33-/m1/s1
Formel vægt 476.1937
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.