Få mere at vide
Tenofovir alafenamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir alafenamide |
| CAS | 379270-37-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H29N6O5P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GS-7340 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.06 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (14.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.47 |
| Vis mere |