missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir Alafenamide Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30133410
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133410 25 mg
30136331 500 mg
30012130 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77938025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 379270-38-9
Molekylær formel C21 H29 N6 O5 P . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 592.5381
Synonym N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester (2E)-2-butenedioate (1:1), GS 7340 Fumarate
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenofovir Alafenamide Fumarate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H29N6O5P.C4H4O4/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t15-,16+,33-;/m1./s1
Formel vægt 592.2047
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.