Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tenofovir Artikelnummer.: 16607042
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Tenofovir
Artikelnummer. 16607042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 16607042
Brand: Thermo Scientific Chemicals 465610050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 147127-20-6 | C9H14N5O4P, C9 H14 N5 O4 P | 287.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147127-20-6
Molekylær formel C9 H14 N5 O4 P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir
Mængde 5 g
Formel vægt 287.21
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (HPLC)
InChI nøgle SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
SMIL C[C@H](CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)OCP(O)(O)=O
IUPAC navn ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 287.22
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0471252 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer465610010,465610050
PartinummerA0468932 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2025 Artikelnummer465610010,465610050
PartinummerA0460898 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2024 Artikelnummer465610010,465610050
PartinummerA0435209 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/10/2021 Artikelnummer465610010,465610050
PartinummerA0416618 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2021 Artikelnummer
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Tenofovir >