Få mere at vide
Tenofovir (1.0 mg/mL in Water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir |
| CAS | 147127-20-6 |
| Molekylær formel | C9 H14 N5 O4 P |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | Tenofovir, Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]- (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, (R)-, P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid, (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, ([[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy]methyl)phosphonic acid, GS 1275, GS 1278, PMPA, TDF, Tenefovir, [(2R)-1-(6-Aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.21 |
| Formel vægt | 287.0783 |