missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Teniposide, MedChemExpress
Beskrivelse
Teniposide is a podophyllotoxin derivative, acts as a topoisomerase II inhibitor, and used as a chemotherapeutic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teniposide |
| CAS | 29767-20-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H32O13S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | VM26 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.69 mM) |
| SMIL | O=C1OC[C@]2([H])[C@H](O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO4)O3)O[C@@H]4C5=CC=CS5)O)O)C6=C(C=C7OCOC7=C6)[C@@H](C8=CC(OC)=C(O)C(OC)=C8)[C@]21[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 656.65 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?