Få mere at vide
Teneligliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teneligliptin |
| CAS | 760937-92-6 |
| Molekylær formel | C22 H30 N6 O S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methanone','[(2S,4S)-4-[4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinyl-, Thiazolidine','3-[[(2S,4S)-4-[4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]carbonyl]- (9CI), [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone, Tenelia, Teneligliptin, [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-yl]pyrrolidin-2-yl](1,3-thiazolidin-3-yl)methanone, 3-[[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]carbonyl]thiazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6OS/c1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27/h2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3/t19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1cc(N2CCN(CC2)[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N4CCSC4)n(n1)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(2S,4S)-4-[4-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl]-(1,3-thiazolidin-3-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.58 |
| Formel vægt | 426.2202 |