Få mere at vide
Teneligliptin Hydrobromide (2:5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teneligliptin Hydrobromide (2:5) |
| CAS | 906093-29-6 |
| Molekylær formel | C22H32.5Br2.5N6OS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone Hydrobromide (2:5), 3-[[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]carbonyl]thiazolidine Hydrobromide (2:5), Tenelia Hydrobromide (2:5) |
| InChI formel | InChI=1S/2C22H30N6OS.5BrH/c2*1-17-13-21(28(24-17)18-5-3-2-4-6-18)26-9-7-25(8-10-26)19-14-20(23-15-19)22(29)27-11-12-30-16-27;;;;;/h2*2-6,13,19-20,23H,7-12,14-16H2,1H3;5*1H/t2*19-,20-;;;;;/m00...../s1 |
| SMIL | O=C(N1CSCC1)[C@H]2NC[C@@H](N(CC3)CCN3C4=CC(C)=NN4C5=CC=CC=C5)C2 |
| IUPAC navn | [(2S,4S)-4-[4-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl]-(1,3-thiazolidin-3-yl)methanone;pentahydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 628.86 |
| Formel vægt | 1252.0712 |