missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Teneligliptin Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Teneligliptin Carboxylic Acid |
| CAS | 2407632-38-4 |
| Molekylær formel | C19H25N5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S,4S)-4-(4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Teneligliptin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N5O2/c1-14-11-18(24(21-14)15-5-3-2-4-6-15)23-9-7-22(8-10-23)16-12-17(19(25)26)20-13-16/h2-6,11,16-17,20H,7-10,12-13H2,1H3,(H,25,26)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=NN(C2=CC=CC=C2)C(N3CCN([C@H]4C[C@H](NC4)C(O)=O)CC3)=C1 |
| IUPAC navn | (2S,4S)-4-(4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.44 |
| Formel vægt | 355.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?