Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenax* TA |
| CAS | 24938-68-9 |
| Smeltepunkt | 460.0°C |
| Molekylær formel | C20H18O |
| Mængde | 10 g |
| InChI nøgle | TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.36 |