Få mere at vide
Tenax™ TA, 60-80 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
16564354 10 g
1 options
Artikelnummer. 16564354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462220100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 24938-68-9 | C20H18O | 274.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenax* TA
CAS 24938-68-9
Smeltepunkt 460,0 °C
Molekylær formel C20H18O
Mængde 10 g
InChI nøgle TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol) 274.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tenax TA, 60-80 mesh
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide)