Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenax* TA |
| CAS | 24938-68-9 |
| Smeltepunkt | 460,0 °C |
| Molekylær formel | C20H18O |
| Mængde | 10 g |
| InChI nøgle | TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.36 |
Sikkerhed og håndtering
- Tenax TA, 20-35 mesh
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide)