Få mere at vide
MedChemExpress Tenacissoside H
Artikelnummer. 16413896
Encompass_Preferred
Skift visning
25 mg
Artikelnummer.
16413896 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16413896 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0670
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvægt (g/mol) 794.97 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Produkttype Natural Products
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tenacissimoside C