missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenacissoside H, TRC

Artikelnummer. 30424069
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424069 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT018000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenacissoside H
CAS 191729-45-0
Molekylær formel C42H66O14
Mængde 250 mg
Synonym Tenacissimoside C, (3β,5α,11α,12β,14β,17α)-12-(Acetyloxy)-3-[[2,6-dideoxy-4-O-(6-deoxy-3-O-methyl-β-D-allopyranosyl)-3-O-methyl-β-D-arabino-hexopyranosyl]oxy]-8,14-epoxy-11-(2-methyl-1-oxobutoxy)pregnan-20-one
InChI formel InChI=1S/C42H66O14/c1-11-20(2)37(47)54-34-35-39(7)15-13-26(53-29-19-28(48-9)32(23(5)50-29)55-38-31(46)33(49-10)30(45)22(4)51-38)18-25(39)12-16-41(35)42(56-41)17-14-27(21(3)43)40(42,8)36(34)52-24(6)44/h20,22-23,25-36,38,45-46H,11-19H2,1-10H3/t20?,22-,23-,25+,26+,27+,28?,29+,30-,31?,32-,33?,34+,35?,36-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
SMIL O=C(C)O[C@H]1[C@@]2(C)[C@@](CC[C@H]2C(C)=O)(O3)[C@]43CC[C@@]5([H])C[C@@H](O[C@]6([H])O[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]7O[C@H](C)[C@@H](O)C(OC)C7O)C(OC)C6)CC[C@]5(C)C4[C@@H]1OC(C(C)CC)=O
Molekylvægt (g/mol) 794.97
Formel vægt 794.4453
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.