missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Temuterkib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486117
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486117 5 mg 5mg
16450769 1 mg -
16423398 10 mg -
16419926 50 mg -
16404636 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101494

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Temuterkib (LY3214996) is a highly selective inhibitor of ERK1 and ERK2, with IC50 of 5 nM for both enzymes in biochemical assays. Temuterkib potently inhibits cellular p-RSK1 in BRAF and RAS mutant cancer cell lines. Temuterkib shows potent antitumor activities in cancer models with MAPK pathway alterations.

Temuterkib (LY3214996) is a highly selective inhibitor of ERK1 and ERK2, with IC50 of 5 nM for both enzymes in biochemical assays. Temuterkib potently inhibits cellular p-RSK1 in BRAF and RAS mutant cancer cell lines. Temuterkib shows potent antitumor activities in cancer models with MAPK pathway alterations.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Temuterkib
Fysisk form Solid
CAS 1951483-29-6
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27N7O2S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym LY3214996
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (44.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C=C(C1=NC(NC2=CC=NN2C)=NC=C1)S3)=C3C4(C)C)N4CCN5CCOCC5
Molekylvægt (g/mol) 453.56
Formel vægt 453.56
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.