Få mere at vide
Temsirolimus, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483756 25 mg
16477896 100 mg
16460598 5 mg
16418148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50910
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
MedChemExpress Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Temsirolimus
Fysisk form Powder
CAS 162635-04-3
Farve White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C56H87NO16
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym CCI-779
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OC(C(C)(CO)CO)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 1030.29
Formel vægt 1030.29
Procent renhed 98.0%