Få mere at vide
Temsirolimus Isomer C (Teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30428619
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428619 25 mg
30414524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01796525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027067-40-8
Molekylær formel C56H87NO16
Molekylvægt (g/mol) 1030.29
Synonym Temsirolimus Impurity 2
IUPAC navn (1R,2R,4S)-4-((2R)-2-((3S,6R,7E,9R,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,34aS)-9,28-dihydroxy-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-1,5,11,27,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tetracosahydro-3H-23,28-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclohentriacontin-3-yl)propyl)-2-methoxycyclohexyl 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoat
SMIL [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](OC(C(CO)(C)CO)=O)CC3)C)=O)N(C(C(O)(O4)C([C@H](C)CC[C@]4(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)[H])=O)=O)CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Temsirolimus Isomer C (Technical Grade)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-35(3)51(63)56(67,73-41)53(65)57-24-16-15-19-42(57)52(64)71-46(30-43(60)36(4)26-39(7)49(62)50(70-11)48(61)38(6)25-33)37(5)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-38,40-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,39-26+/t33?,35?,36?,37?,38?,40-,41-,42-,44+,45?,46-,47?,49+,50?,56?/m0/s1
Formel vægt 1029.6