Få mere at vide
Thermo Scientific™ Temsirolimus, 99+%
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
2343.32 DKK - 5559.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 162635-04-3
Formel vægt 1030.29g/mol
Indhold og opbevaring -30°C to -10°C
Format Powder
Til brug med (applikation) A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
Oversigt White to Off-white
Assay ≥99%
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15445829
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J63654.MC
100 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6179.20 DKK
5559.65 DKK / 100mg
Spare 619.55 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15435829
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J63654.MB
25 mg
2343.32 DKK
25mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15455829
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J63654.MF
50 mg
4156.78 DKK
50mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
162635-04-3
-30°C to -10°C
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
≥99%
1030.29g/mol
Powder
White to Off-white
Tekniske data
White to Off-white
Powder
162635-04-3
1030.29g/mol
-30°C to -10°C
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
C56H87NO16
≥99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater