Få mere at vide
Applied Biosystems™ Tempus™ Blod RNA rør
Artikelnummer. 12063745
Skift visning
Mængde:
50 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12063745 50 rør Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12063745 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4342792
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tempus Blod-RNA-rør er til stabilisering og isolering af totalt RNA fra fuldblod til genekspressionsanalyse.
Tempus Blod-RNA-rør er til stabilisering og isolering af totalt RNA fra fuldblod til genekspressionsanalyse. Fordele ved Tempus Blod RNA rør:
• Lyser øjeblikkeligt hele blodceller og stabiliser RNA i et enkelt trin, —ingen RBC-lyse eller proteinase K-behandlinger påkrævet
• Frys globale genekspressionsprofiler i op til fem dage ved stuetemperatur; mere end syv dage ved 4 C °
Sådan virker det Hver
Tempus Blod-RNA-rør indeholder 6 mL stabiliserende reagens. Når blodet (3 ml) trækkes ind i røret og blandes med dette reagens, sker lysis næsten øjeblikkeligt. Det stabiliserende reagens inaktiverer cellulære RNaser og præcipiterer selektivt RNA; genomisk DNA (gDNA), mens proteiner forbliver i opløsning. Blod trukket ind i Tempus Blod-RNA-rør er stabilt i op til fem dage ved stuetemperatur eller minimum syv dage ved °4 C.
Tilbehørsprodukt
Når Tempus Blod RNA rør bruges sammen med Tempus Spin RNA Isolation Kit (Kat. nr. 4380204), RNA'er med større stabilitet og højere udbytter af RNA produceres.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 50 Tempus Blod RNA rør; stuetemperatur
Oversigt Blod RNA stabiliseringsrør
Prøvetype Fuldblod
Mængde 50 rør
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde 3 ml fuldblod
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tempus Blood RNA Tube
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride