Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Vandtætte, skulderlængde kryogene handsker
:
Større
Beskrivelse
En tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk. Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
- Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
- Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
- Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
- Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
- Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
- Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Oversigt | Skulderlængde |
| Farve | Blå |
| Hånd | Bestemt |
| Produkttype | Vandtætte kryogene handsker |
| Størrelse | Større |
| Temperatur (engelsk) Max. | -320 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C |
| EN388 Standard | Ja |
| Til brug med (applikation) | Dispensering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker og åbne kryogene beholdere med risiko for udsættelse for væsker/stænk |
| Vis mere |