Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Apron™
Artikelnummer. p-20959
Længde (metrisk):
91.4 cm
106 cm
122 cm
Længde (engelsk):
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11853831
Brand: Tempshield™ CA36
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttelse mod stænk og kontaktkulde i kryogene og ultrakolde omgivelser til -196 °C.
Beskyttelse mod stænk og kontaktkulde i kryogene og ultrakolde omgivelser til -196 °C.
  • Vandtæt, let
  • Justerbare stropper i nakke og talje
  • Alle forklæder er 24 tommer. (61 cm) bred
  • Farve: blå
Tekniske data
Type Kryogent forklæde
Farve Blå
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm