Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Apron™
Artikelnummer. 11833831
Skift visning
Længde (metrisk):
91.4 cm
106 cm
122 cm
Længde (engelsk):
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11833831 122 cm 48 tommer Hver
11853831 91.4 cm 36 tommer. Hver
11823801 106 cm 42 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11833831 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. CA48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1478.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.44 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Beskyttelse mod stænk og kontaktkulde i kryogene og ultrakolde omgivelser til -196 °C.
Beskyttelse mod stænk og kontaktkulde i kryogene og ultrakolde omgivelser til -196 °C.
  • Vandtæt, let
  • Justerbare stropper i nakke og talje
  • Alle forklæder er 24 tommer. (61 cm) bred
  • Farve: blå
Tekniske data
Farve Blå
Længde (engelsk) 48 tommer
Længde (metrisk) 122 cm