Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tempol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742604
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18742604 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742604 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3082/100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Superoxide scavenger; antioxidant
Tempol is a superoxide scavenger that displays neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. Tempol reduces γ-radiation-induced damage in hematopoietic stem cells in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tempol
CAS 2226-96-2
Mængde 100 mg
Molekylær formel C9H18NO2
Formel vægt 172.24
Renhed >99%