Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tempol
Beskrivelse
Tempol is a superoxide scavenger that displays neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. Tempol reduces γ-radiation-induced damage in hematopoietic stem cells in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tempol |
| CAS | 2226-96-2 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C9H18NO2 |
| Formel vægt | 172.24 |
| Renhed | >99% |