Få mere at vide
Tempol, MedChemExpress
Beskrivelse
Tempol is a general superoxide dismutase (SOD)-mimetic drug that efficiently neutralizes reactive oxygen species (ROS).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tempol |
| Fysisk form | Crystals |
| CAS | 2226-96-2 |
| Farve | Orange |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H18NO2* |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 4-Hydroxy-TEMPO |
| Opløselighedsinformation | H2O : 12.5 mg/mL (72.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |