Få mere at vide
TEMPO, TRC
Artikelnummer. 30135868
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135868 500 g
30133267 5 g
30006302 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT017850500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2564-83-2
Molekylær formel C9 H18 N O
Molekylvægt (g/mol) 156.25
Synonym 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (9CI, ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (ACI), Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (7CI, 8CI), 1,1,5,5-Tetramethylpentamethylene nitroxide, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperadoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidine-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidino-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl 1-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidoxyl, HO 6, T 3751, Tanan, Tanane, Tempo, TMPO
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
SMIL CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TEMPO
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Formel vægt 156.1388
Procent renhed >95%