Få mere at vide
TEMPO, fri radikal, 98+%
Beskrivelse
TEMPO bruges som katalysator i organisk syntese og til oxidation af primære alkoholer til aldehyder. Det finder anvendelse i den kemiske industri til omdannelse af bisnoralkohol (et steroid) til bisnoraldehyd. Det virker som frie radikaler, som mediator i kontrolleret radikalpolymerisation og som en strukturel probe i elektronspinresonansspektroskopi. Yderligere er det involveret i fremstillingen af (S)-(+)-2-methylbutanal ud fra (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TEMPO anvendes som katalysator i organisk syntese og til oxidation af primære alkoholer til aldehyder. Det finder anvendelse i den kemiske industri til omdannelse af bisnoralkohol (et steroid) til bisnoraldehyd. Det virker som frie radikaler, som mediator i kontrolleret radikalpolymerisation og som en strukturel probe i elektronspinresonansspektroskopi. Yderligere er det involveret i fremstillingen af (S)-(+)-2-methylbutanal ud fra (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
Opløselighed
Opløselig i alle organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TEMPO |
| Navn note | Fri radikal |
| Smeltepunkt | 31 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 193 °C (dekomponering) |
| Flammepunkt | 67 °C (152 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3263 |
| Beilstein | 1422418 |
| Merck Index | 14,9140 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alle organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TEMPO, free radical
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy