Få mere at vide
Invitrogen™ Skabelonskifte omvendt transkriptionsoligonukleotider
Beskrivelse
Dette sæt af oligonukleotider er designet til skabelonskiftende revers transkriptionsreaktion og efter præamplifikation af opnået cDNA. Template Switching Oligonucleotid (TSO) og Capturing Oligo (dT) anvendes under cDNA-syntesereaktion til at inkorporere adaptersekvenser i begge ender af fuldlængde cDNA. Præamplifikationsprimer er komplementær til adaptersekvensen og muliggør PCR-amplifikation af opnået cDNA.
Template Switching Oligonucleotid (TSO) og Capturing Oligo (dT) Primere er designet til brug i skabelonskiftende revers transkriptionsreaktion. Indfangende oligonukleotid indeholdende oligo(dT) og adaptersekvenser bruges som en primer for selektiv førstestrengs cDNA-syntese fra poly(A)-holdige RNA'er. Når den reverse transkriptase når 5'-enden af RNA-skabelonen, terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT ) aktivitet af revers transkriptase tilføjer –13 ekstra nukleotider til cDNA-enden, hvilket muliggør hybridisering af template-skiftende oligo og ligeringsfri inkorporering af adaptorsekvens til 3'-enden af det resulterende cDNA. Begge oligoer leveres som brugsklare 20X koncentrerede opløsninger. For maksimal skabelonskifteeffektivitet anbefaler vi at bruge skabelonskifte Oligo og Capturing oligo (dT) Primer med Invitrogen SuperScript IV Template Switching RT Master Mix .
Adaptersekvenser inkorporeret i begge ender af cDNA'et kan tjene som primerbindingssteder i det efterfølgende PCR-amplifikationstrin, hvilket muliggør global præamplifikation af skabeloner i fuld længde. Til PCR skal du bruge Preamplification Primer, som er komplementær til TSO og Capturing Oligo (dT) adaptersekvens og leveres som brugsklar 100X koncentreret opløsning.
TSO'en, Capturing Oligo (dT) og præamplifikationsprimere er også tilgængelige som en del af komplet Invitrogen SuperScript IV enkeltcelle/lav-input cDNA PreAmp Kit (kat. nr. 11752048) .
Ansøgninger
• cDNA syntese
• cDNA præamplifikation
• RNA-sekv
• RACE
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Preamplification Primer |
| Indhold og opbevaring | Preamplification Primer, 48μ L Opbevares ved -25 °C til -15 °C. |
| Koncentration | 100X |
| Etiket eller farvestof | Nej |
| Mængde | 48 Reaktioner |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | cDNA præamplifikation |