Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skabelon Generation System II Kit
Artikelnummer. 10255879 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255879 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10255879 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2749.65 DKK / 20 reaktioner
    Spare 85.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Udfør transposon-medieret indsættelse af primerbindingssteder i mål-DNA til sekventering eller PCR-amplifikation.
Transposon-teknologi er den første teknologi, der gør det muligt for forskere at indsætte konstruerede lineære DNA-fragmenter i cirkulære eller lineære DNA-mål tilfældigt og meget effektivt. De Thermo Scientific Template Generation System II Kit (TGS II Kit) er baseret på transpositionsreaktionen af bakteriofagen Mu. Dette system er blevet forenklet til at fungere in vitro , og en kunstig Mu-transposon, betegnet som Entranceposon, er blevet konstrueret. Reaktionen katalyseres af et enkelt enzym, MuA Transposase.
TGS II Kit giver værktøjerne til at indsætte Entranceposon i fremmed DNA på tilfældige steder. Indsættelse af en Entranceposon i ukendt mål-DNA tilvejebringer primerbindingssteder til forskellige anvendelser. En enkel og hurtig in vitro -transpositionsreaktion finder sted i et enkelt reaktionsrør.
Højdepunkter
  • Giver skabeloner til DNA-sekventering mere enkelt og med mindre praktisk tid end nogen anden metode
  • Tusindvis af klar-til-sekvens skabeloner fra en enkelt transponeringsreaktion: Nok til at sekventere selv store DNA-kloner (f BAC kloner) uden fragmentering eller subkloning
  • Enkel kortlægning af Entranceposon-insertioner ved koloni-PCR eller restriktionsenzymfordøjelse muliggør rettet sekventering. Færre sekventeringsreaktioner er nødvendige for at fuldføre en sekvens end med haglgeværtilgangen
  • Universal primere: Sekvenserings- og kortlægningsprimerne er inkluderet i sættet, der er ikke behov for brugerdefinerede primere.
  • Tovejs sekventering: En enkelt skabelonklon kan bruges til at sekventere det flankerende DNA på begge sider af Entranceposon-insertionen
  • Tre forskellige antibiotikaresistensgener er tilgængelige i hvert TGS II-kit
Alle nødvendige komponenter samt en detaljeret instruktionsmanual til at udføre reaktionerne er inkluderet i sættet. TGS II Kit er en opdateret version af TGS I Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Løsning
Format Rør
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Skabelon Generation System II Kit
Mængde 20 reaktioner
Tilstrækkelig til 20 reaktioner
Til brug med (applikation) Forforstærkning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Udgangsmateriale DNA