Få mere at vide
Bochem™ Hærdet støbejernsfod til stang
Diameter (metrisk) Udvendig:
80 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Hærdet støbejern |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Diameter (metrisk) stang | 12 mm |
| Produkttype | Fod til Rod |
| Mængde | 1 Pk. |