Få mere at vide
Bochem™ Bossheads i hærdet støbejern
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,5 mm
36 mm
Produkttype:
Bossheads i hærdet støbejern
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Formbart støbejern (DIN 12895)
- Type 1: Tommelskrue M8
- Type 4: Sikkerhedsskrue type hjerte M8
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Hærdet støbejern |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16,5 mm |
| Produkttype | Bossheads i hærdet støbejern |
| Trådstørrelse | M8 |
| Oversigt | Skruetype: Drejelig |
| Mængde | 1 stk. |