Få mere at vide
Bochem™ Bossheads i hærdet støbejern
Artikelnummer. 10120811
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,5 mm
36 mm
Produkttype:
Bossheads i hærdet støbejern
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10120811
Brand: Bochem™ 5361
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af formbart støbejern (DIN 12895). Bochem™ Bossheads i hærdet støbejern har tommelfinger og sikkerhedsskruer.
  • Formbart støbejern (DIN 12895)
  • Type 1: Tommelskrue M8
  • Type 4: Sikkerhedsskrue type hjerte M8
Tekniske data
Materiale Hærdet støbejern
Diameter (metrisk) Udvendig 16,5 mm
Produkttype Bossheads i hærdet støbejern
Trådstørrelse M8
Oversigt Skruetype: Kryds
Mængde 1 stk.