Få mere at vide
Eppendorf™ Temperaturverifikationssystem T6
Artikelnummer. 15798419 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med: X50 serie PCR Mastercycler
Artikelnummer.
15798419 Til brug med: X50 serie PCR Mastercycler
1 options
Artikelnummer. 15798419 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6328006500
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Velegnet til brug med en X50 serie PCR Mastercycler , sensor medfølger ikke.
  • Temperaturverifikationssystem med tilbehør
  • Velegnet til brug med en X50-serie Mastercycler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Etui, måleboks, EasyCon, tilbehør
Til brug med (udstyr) X50 serie PCR Mastercycler
Oversigt Kræver temperaturføler