Få mere at vide
TFA Dostmann Temperaturtransmitter
Artikelnummer. 16671246
Skift visning
Type:
Temperatur/fugtighedstransmitter
Artikelnummer. Type
16671246 Temperatur/fugtighedstransmitter
1 options
Artikelnummer. 16671246 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.3229.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.32 DKK
    101.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.69 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer.
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer: 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • Til trådløs transmission af temperatur
  • Med vandtæt kabelsensor
  • Til køleskab, fryser, akvarium, pool mm.
  • Også til temperaturovervågning i fjerntliggende rum
Tekniske data
Type Temperatur/fugtighedstransmitter