Få mere at vide
TFA Dostmann Temperaturtransmitter
Artikelnummer. 16661246
Skift visning
Type:
Temperatur/fugtighedstransmitter
Artikelnummer. Type
16661246 Temperatur/fugtighedstransmitter
1 options
Artikelnummer. 16661246 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.3228.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.18 DKK
    72.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.25 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer.
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer: 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • Til trådløs transmission af udetemperaturen
  • Med temperaturvisning
  • Rækkevidde: 100 m i åben mark
  • Justerbar til kanal 1-8
  • Også til temperaturovervågning i fjerntliggende rum
Tekniske data
Type Temperatur/fugtighedstransmitter