Få mere at vide
TFA Dostmann Temperaturtransmitter
Artikelnummer. 15321852
Skift visning
Type:
Temperatur/fugtighedstransmitter
Artikelnummer. Type
15321852 Temperatur/fugtighedstransmitter
1 options
Artikelnummer. 15321852 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.3147.IT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Temperatursender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer.
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer: 30.3009, 30.3016, 30.3018, 30.3022, 30.3030, 30.3032, 30.3037, 35.1026, 35.1026, 35.104, 8,54, 8,54, 35,54, 35,54. 35.1068, 35.1076, 35.1084, 35.1089, 35.1115, 35.1117, 35.1125, 98.1006
  • Til trådløs transmission af udetemperaturen
  • Også til temperaturovervågning i fjerntliggende rum
  • Rækkevidde: 100 m i åben mark
Tekniske data
Type Temperatur/fugtighedstransmitter