Få mere at vide
TFA Dostmann Temperaturtransmitter
Artikelnummer. 12636967
Skift visning
Type:
Temperatur/fugtighedstransmitter
Artikelnummer. Type
12636967 Temperatur/fugtighedstransmitter
1 options
Artikelnummer. 12636967 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.3181.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.60 DKK
    161.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.40 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Temperatursender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer.
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer: 30.3039, 30.3053, 30.3060
  • Til trådløs transmission af udetemperaturen
  • Med temperaturvisning
  • Med ekstra kabelsensor
  • Opdatering: hvert 4. sekund
  • Rækkevidde: 100 m i åben mark
  • Også til temperaturovervågning i fjerntliggende rum
Tekniske data
Type Temperatur/fugtighedstransmitter