Få mere at vide
Berthold Technologies Temperaturtabel med antikondens
Artikelnummer. 31777344 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
15 °C til 30 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift
31777344 15 °C til 30 °C
1 options
Artikelnummer. 31777344 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 61632
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
At kontrollere temperaturen på firkantede petriskåle samtidig med at undgå kondens på lågene.
  • Antikondensationsbordet kan rumme op til 9 petriskåle
  • Bruger vandopvarmning til temperaturkontrol
  • Det integrerede ventilatorsystem genererer konstant cirkulær luftstrøm over skålene
  • Forhindrer kondens på petriskålslåg under eksperimenter
  • Holder øjenlågene klare for at understøtte billeddiagnostik
Tekniske data
Type Prøvebakke
Volumen Op til 9 kvadratiske petriskåle
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 30 °C
Til brug med (udstyr) Billedbehandlingssystem
Spænding 24 V
Farve Sort