Få mere at vide
Fisherbrand™ Temperature Strip
Artikelnummer. 11512513 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass
Temperaturområde (metrisk):
166 °C til 204 °C
40 °C til 71 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11512513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Tekniske data
Maks. Temperatur (metrisk) 204°C
Min. Temperatur (metrisk) 166°C
Temperaturområde (metrisk) 166 °C til 204 °C
Nøjagtighed 0.02
Underafdeling 5°C
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.