Få mere at vide
SI Analytics™ Temperaturstabiliseringsjakke
Artikelnummer. 10761201 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Viskosimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10761201 Viskosimeter Hver
1 options
Artikelnummer. 10761201 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285405508
 Begrænset vare
På lager
SI Analytics™ Temperaturstabiliseringsjakke giver mulighed for temperaturstabilisering af Ubbelohde viskosimeter med cirkulationstermostater.
  • Anvendes med et temperaturområde fra 0 til 180 °C
  • Inkluderer støtteplade og lynlås NW 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Temperaturstabiliseringsjakke
Til brug med (udstyr) Viskosimeter
Til brug med (applikation) Viskosimeter
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 180 °C