Få mere at vide
Eppendorf™ Temperatursensorenhed til Mastercycler
Artikelnummer. 15753145 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mastercycler, 384-brønd
Mastercycler, 96-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15753145 Mastercycler, 384-brønd Hver
15733145 Mastercycler, 96-brønd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15753145 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0056002006
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Hurtig, nem at bruge og velegnet til brug med Mastercycler PCR-cyklister.
  • Måleapparat uden temperaturføler
  • Sensor til 96-brønds- og 384-brøndsblokke, sælges separat
  • Enkel, hurtig verifikation og justering
  • Automatisk justering med Mastercycler software, version 2.10 eller nyere
  • Kan tilpasses tredjepart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kræver temperatursensor
Til brug med (udstyr) Mastercycler, 384-brønd
Oversigt Enkelt kanal