Description
- Måleapparat uden temperaturføler
- Sensor til 96-brønds- og 384-brøndsblokke, sælges separat
- Enkel, hurtig verifikation og justering
- Automatisk justering med Mastercycler software, version 2.10 eller nyere
- Kan tilpasses tredjepart
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Kræver temperatursensor |
| Til brug med (udstyr) | Mastercycler, 96-brønd |
| Oversigt | Enkelt kanal |