Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Temperatursensor, termoelement
Længde (metrisk):
1000 mm
6000 mm
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +480 °C
Op til 400 °C
Beskrivelse
- Type K i henhold til EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisoleret
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) sonde | 1 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Produkttype | Temperatursensor |
| Oversigt | Termoelement, glasfiberisoleret |
| Temperaturområde (metrisk) | Op til 400 °C |
| Til brug med (udstyr) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |